Human recombinant MCP-3
N° de catalogue APOSBITC2028-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Monocyte Chemotactic Protein-3, CCL7
- Nom de la protéine/du peptide:MCP-3