0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Human recombinant MCP-1
Human recombinant MCP-1
Human recombinant MCP-1
APOSBITC2024-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant MCP-1
APOSBITC2024-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Synonyme de protéine:
Monocyte Chemotactic Protein-1/MCAF, CCL2
Nom de la protéine/du peptide:
MCP-1