0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Human recombinant I-TAC
Human recombinant I-TAC
Human recombinant I-TAC
Référence APOSBITC2021-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Human recombinant I-TAC
Référence APOSBITC2021-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Synonyme de protéine:
CXCL11
Nom de la protéine/du peptide:
I-TAC
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit