ContactUsLinkComponent
Rat recombinant GRO-b
Rat recombinant GRO-b
N° de catalogue APOSBITC2014-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Rat recombinant GRO-b
N° de catalogue APOSBITC2014-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Rat
  • Synonyme de protéine:
    GRO-beta/MIP-2, CXCL2
  • Nom de la protéine/du peptide:
    GRO-b