Mouse recombinant GRO-b
Catalog # APOSBITC2013-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Mouse
- Synonyme de protéine:GRO-beta/MIP-2, CXCL2
- Nom de la protéine/du peptide:GRO-b