Human thrombin receptor activator peptide 6
N° de catalogue APOSBIBA1005-5MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:5 mg
- Species:Human
- Synonyme de protéine:TRAP-6, SFLLRN, Thrombin Receptor (1-6) (human), Proteinase Activated Receptor 1 (1-6) (human), PAR-1 (1-6) (human), Coagulation Factor II Receptor (1-6) (human)
- Nom de la protéine/du peptide:Thrombin Receptor Activator Peptide 6
Spécifications
À propos de cet article
Trifluoroacetate salt