NANOCOLOR® Tests en tube photométrique, Éthanol
Catalog # MANA985838
Supplier: MACHEREY-NAGEL
CAS Number:
Specifications
- Méthode chimique:Alcoholoxidase/Peroxidase
- Cdt:1 KIT
- Désignation:NANOCOLOR® Ethanol 1000, test no. 8-38
- Dimensions:160×110×250 mm (including packaging)
- Modèle:MANA985838
- Plateforme:NANOCOLOR® tube tests
- Température de stockage:<0 °C
- Durée de conservation (mois):24
- Poids:600 g including packaging
- Pour appareil:UV/VIS II, VIS II, 500 D, PF-12Plus, Advance
- Tests par set:23
- Plage de mesure:0,1 - 1,00 g/L (EtOH); 0,013 - 0,130 Vol,% (EtOH)
Specifications
About this item
Kit de test photométrique pour la détermination d’éthanol dans les échantillons d'eau.
- Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®. Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile
Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR®. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Non Substances dangereuses: Non Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Delivery: Fournis dans boîte solide avec 23 cuves rondes.