Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Fournisseur:   Apollo Scientific
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • APOSBIMS125-1ML
  • APOSBIMS125-5ML
  • Désignation:
  • Diacetoxyscirpenol
  • Diacetoxyscirpenol
  • N ° CAS.:
  • 2270-40-8
  • 2270-40-8
  • Formula:
  • C₁₉H₂₆O₇
  • C₁₉H₂₆O₇
  • Point d'éclair:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Température de stockage:
  • Freezer
  • Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Diacetoxyscirpenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 304.00 SFr.
    304.00 SFr.
    1 * 1 mL
       304.00 SFr.
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS125-1ML
    Désignation
    Diacetoxyscirpenol
    N ° CAS.
    2270-40-8
    Formula
    C₁₉H₂₆O₇
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer
  • Diacetoxyscirpenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1 190.00 SFr.
    1 190.00 SFr.
    1 * 5 mL
       1 190.00 SFr.
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS125-5ML
    Désignation
    Diacetoxyscirpenol
    N ° CAS.
    2270-40-8
    Formula
    C₁₉H₂₆O₇
    Point d'éclair
    2 °C
    Température de stockage
    Freezer