ContactUsLinkComponent
Acide hexafluorosilicique 23% en solution aqueuse
Corrosive
Acide hexafluorosilicique 23% en solution aqueuse
Catalog # APOSPC4797-1KG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Corrosive
Acide hexafluorosilicique 23% en solution aqueuse
Catalog # APOSPC4797-1KG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
About this item
 :
 :144.09 g/mol
Melting Pt:15…17 °C
Density:1.22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:241-034-8
UN:1778
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:16961-83-4
Formula:H₂F₆Si
MDL Number:MFCD00036289