Isonicotinethioamide 98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Synonymes: Pyridine-4-carbothioamide
- Numéro CAS:2196-13-6
- Formule:C₆H₆N₂S
- Numéro MDL:MFCD00006437
- Poids moléculaire:138.19 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
6 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: Pyridine-4-carbothioamide
- Numéro CAS:2196-13-6
- Formule:C₆H₆N₂S
- Numéro MDL:MFCD00006437
- Poids moléculaire:138.19 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product