Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Levodopa 96%

Levodopa 96%

New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Levodopa 96%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats

4 variantes

Product Details & Documents
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00

    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 633.00
    SFr. 633.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 633.00

    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 2’470.00
    SFr. 2’470.00
    1 * 10 kg
       SFr. 2’470.00

    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 25 g
       SFr. 29.50

    Spécifications :
    New Product
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.