0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
2,5-Dichloro-2,5-diméthylhexane
2,5-Dichloro-2,5-diméthylhexane 98%
2,5-Dichloro-2,5-diméthylhexane 98%
APOSOR310336-100G
:
Apollo Scientific
:
2,5-Dichloro-2,5-diméthylhexane 98%
APOSOR310336-100G
:
Apollo Scientific
:
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
100 g
Seq:
3401
Environmentally Preferable:
:
:
183.12 g/mol
:
180 °C
:
68 °C
:
GHS07
:
Température ambiante
:
6223-78-5
:
C₈H₁₆Cl₂
:
MFCD00126854