Triphénylméthane
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Triphénylméthane
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
3 variantes
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:519-73-3
  • Formule:C₁₉H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00004763
  • Poids moléculaire:244.34 g/mol
  • Point d'ébullition:358…359 °C/754mmHg
  • Point de fusion:92…94 °C
  • Densité:1,014 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-275-0
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 g
       SFr. 26.00
  • Bottle
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 kg
       SFr. 155.00
  • Bottle
    5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 615.00
    SFr. 615.00
    1 * 5 kg
       SFr. 615.00