Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Tween® 80 (Polysorbate)
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
Tween® 80 (Polysorbate)
3 variantes
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Point d'ébullition:100 °C
  • Point de fusion:–25 °C
  • Densité:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:>113 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 L
    1 * 2 L - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 2 L
       SFr. 122.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 278.00
    SFr. 278.00
    1 * 5 L
       SFr. 278.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 65.90
    SFr. 65.90
    1 * 1 L
       SFr. 65.90