ContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Irritant
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Katalognr. APOSBIP1405-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Irritant
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Katalognr. APOSBIP1405-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :760.56 g/mol
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:6226-79-5
Formula:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MDL Number:MFCD00003892