Mitomycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonymes: Ametycin
- Numéro CAS:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Point de fusion:360 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
5 variantes
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonymes: Ametycin
- Numéro CAS:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Point de fusion:360 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product