D-Cyclosérine
D-Cyclosérine
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-Cyclosérine
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
3 variantes
Product Details & Documents
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Point de fusion:145…147 °C (déc.)
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:200-688-4
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 31.20
    SFr. 31.20
    1 * 5 g
       SFr. 31.20
  • Bottle
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 25 g
       SFr. 122.00
  • Bottle
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 381.00
    SFr. 381.00
    1 * 100 g
       SFr. 381.00