Galactitol
Galactitol
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Galactitol
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:608-66-2
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064288
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 45.10
    SFr. 45.10
    1 * 25 g
       SFr. 45.10
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 78.00
    SFr. 78.00
    1 * 100 g
       SFr. 78.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 272.00
    SFr. 272.00
    1 * 500 g
       SFr. 272.00
    Spécifications :
    New Product