ContactUsLinkComponent
Tapis antistatiques, b.safe
Tapis antistatiques, b.safe
N° de catalogue 590-0346
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Tapis antistatiques, b.safe
N° de catalogue 590-0346
Fournisseur:  Bohlender
Spécifications
  • Désignation:
    Tapis antistatique, avec câble de mise à la terre de 1,5 m avec clip
  • L×l:
    1200×600 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Tapis en matériau dissipateur d'électricité statique avec câble de mise à la terre monté en permanence, comprenant un clip pour la connexion à la terre.
  • Accessoires de mise à la terre adaptés aux produits b.safe
  • Des versions personnalisées peuvent être proposées sur demande
Pour mettre à la terre des récipients constitués de matériaux dissipateurs d'électricité statique ou des personnes avant de les manipuler avec des liquides facilement inflammables.