Human Recombinant CD229 (from HEK293 cells), Biotin
N° de catalogue ACRBCD9-H82E6-25UG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 µG
- Conjugaison:Biotin
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:HEK293 cells
- Species:Human
- Tag sequence:His, Avitag™
- Conditions de stockage:–20 °C
- Teneur en endotoxines:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID de gène:Q9HBG7-1
- Synonyme de protéine:LY9|hly9|Ly-9|SLAMF3|Ly9
- Nom de la protéine/du peptide:CD229
- Purity:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Molecular weight:48,5 kDa
- Niveau d'endotoxine:Low
- Formulation:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- Température de transport:RT
Spécifications
À propos de cet article
Biotinylated Human CD229 / SLAMF3 protein, His,Avitag™.