Human recombinant GUCY2C (from HEK293 cells), biotin
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Conjugaison:Biotin
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:HEK293 cells
- Species:Human
- Tag sequence:His, Avitag™
- Conditions de stockage:–20 °C
- Teneur en endotoxines:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID de gène:P25092-1
- Synonyme de protéine:GUCY2C|hSTAR|STA receptor|GC-C|STAR|GUC2C
- Nom de la protéine/du peptide:GUCY2C
- Purity:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Molecular weight:49,6 kDa
- Niveau d'endotoxine:Low
- Formulation:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4.
- Température de transport:RT