ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde solution 0.1 N (0.1 M), dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Sodium hydroxyde solution 0.1 N (0.1 M), dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Certificates
Sodium hydroxyde solution 0.1 N (0.1 M), dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Specification Test Results
  • Storage:
    15° to 30°C
  • Certifications/Compliance:
    Manufactured in a ISO9001 and ISO13485 certified facility
  • Shelf life:
    12 Months
  • pH:
    For Information Only
  • For use with:
    Chromatography resins, IC systems, ÄKTA hardware systems
  • Appearance:
    Clear, colorless solution
  • Sterility:
    No Growth
Specification Test Results
Frequently Bought Together