(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Trifluoro(methanesulphonyl)methane
  • Numéro CAS:421-82-9
  • Formule:C₂H₃F₃O₂S
  • Numéro MDL:MFCD18916802
  • Poids moléculaire:148.104 g/mol
  • Point d'ébullition:130 °C
  • Densité:1,5141 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 484.00
    SFr. 484.00
    1 * 1 g
       SFr. 484.00
  • Bottle
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 1’230.00
    SFr. 1’230.00
    1 * 5 g
       SFr. 1’230.00