4-Hydroxyisoindolin-1-one
Catalog # APOSOR305268-250MG
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:250 mg
- Seq:2590
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:149.147 g/mol
:GHS07
Lagertemperatur:Température ambiante
CAS-Nummer:366453-21-6
Formel:C₈H₇NO₂
MDL-Nummer:MFCD10000829