Ruban, gris, VHB™
Catalog # MMMAGPH-110GF
Supplier: 3M
Specifications
- Largeur:25 mm
- Longueur:33 m
- Épaisseur:1.1 mm
- Cdt:4 Roll
Specifications
About this item
Le ruban VHB 3M™ GPH-110GF est une solution de collage permanente qui peut remplacer les fixations mécaniques traditionnelles et les adhésifs liquides dans les applications difficiles à haute température. Son noyau en mousse acrylique offre un bon équilibre entre résistance et conformabilité. Le ruban VHB 3M™ GPH-110GF a une excellente résistance à la température, idéal pour les processus de revêtement en poudre ou de peinture liquide qui subissent un cycle de cuisson à la chaleur.
- Tack initial élevé
- Bon équilibre entre température élevée et performances de pelage et de cisaillement
- La mousse permet une relaxation du stress et une application facile
- Bonnes propriétés d'étanchéité
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
Applications : collage métallique, collage structurel.