Bleu de méthylène solution concentrée (Ehrlich) pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Catalog # 03978-250ML
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
:
:319.86 g/mol
CAS Number:61-73-4
:MFCD00012111
Formula:C₁₆H₁₈ClN₃S
MDL Number:MFCD00150008