Louche, poignée longue, détectable, SteriPlast®
Catalog # 331-0361
Supplier: BURKLE
Specifications
- Stérile:+
- Capacité:30 ml
- Couleur:bleu
- Cdt:10
Specifications
About this item
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tout angle dans le récipient ou de prendre du produit directement depuis le fond du récipient. Une longue poignée avec des encoches pour les doigts assure un bon maintien et un travail précis.
- PS détectable
- Emballée une par une et stérilisée, pour usage unique
- Atteinttoutangle, longueur de la poignée 300 mm
- Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
- Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La louche jetable peut être utilisée dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques ainsi que dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage.