Lot pour sanitaires avec support adhésif, PIG®.
115-2579
: NEW PIG
- Type:Polypropylène
- Désignation:Lot de tapis pour toilettes, 5 pièces par boîte, 0,8 kg
- L×l:480×610 mm
- Cdt:5
Le lot de tapis à support adhésif contient tout ce dont vous avez besoin pour garder le sol d'une petite toilette propre, sec et sûr. Il comprend des tapis pour urinoirs, pour toilettes, pour ventouses, pour éviers et pour séchoirs.
- L'ensemble comprend deux tailles de tapis pour urinoirs, un tapis pour toilettes, un tapis pour éviers et séchoirs et un tapis pour ventouses afin d’offrir une couverture maximale des gouttes et des éclaboussures
- La technologie antimicrobienne infusée en permanence empêche la prolifération des bactéries et des moisissures responsables des odeurs sur les tapis, afin de garder les toilettes plus propres et plus fraîches
- Le support adhésif exclusif qui recouvre entièrement le dos du tapis le maintient en place sous le pied sans le déplacer, le recourber ou le retourner pour éviter les risques de chute et de trébuchement ; il se décolle facilement
- Les tapis adhèrent à votre sol et ne bougeront pas pendant que vous les nettoyez ; il suffit de les nettoyer avec le reste du sol
- La surface durable Hi-Trac™ résiste au nettoyage quotidien et à la circulation piétonne
- Absorbe l'eau et l'urine
La technologie absorbante EFM™ capture l'eau au contact et l'absorbe pour un séchage rapide. Des couches imperméables à l'arrière empêchent le passage des liquides pour prévenir les taches et les dommages aux joints.
Le papier protecteur au bas du tapis doit être retiré avant l'installation.
: Testée et certifiée par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme une surface à haute adhérence qui peut réduire les plaintes pour glissade et chute jusqu'à 90 % lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.
: Les tapis conservent les propriétés des liquides absorbés - prenez toujours les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des absorbants saturés.