Tapis de ventouse avec support adhésif, PIG®.
Catalog # 115-2587
Supplier: NEW PIG
Specifications
- Type:Polypropylène
- Désignation:Tapis pour ventouses, 6 pièces par boîte, 0,2 kg
- L×l:230×230 mm
- Cdt:6
Specifications
About this item
Les tapis à support adhésif permettent de garder les surfaces sous les ventouses, les brosses et les distributeurs de savon propres et nettes. Le dessus absorbant retient l'eau, l'urine et les autres liquides.
- Les tapis de ventouse anti-gouttes contrôlent les gouttes et éliminent les flaques d'eau sous les brosses et les ventouses des toilettes, les distributeurs de savon et autres zones à faible encombrement dans les toilettes
- La technologie antimicrobienne infusée en permanence empêche la prolifération des bactéries et des moisissures responsables des odeurs sur les tapis, afin de garder les toilettes plus propres et plus fraîches
- Le support adhésif exclusif qui recouvre entièrement le dos du tapis le maintient en place sous le pied sans le déplacer, le recourber ou le retourner pour éviter les risques de chute et de trébuchement ; il se décolle facilement
- Les tapis adhèrent à votre sol et ne bougeront pas pendant que vous les nettoyez ; il suffit de les nettoyer avec le reste du sol
- La surface durable Hi-Trac™ résiste au nettoyage quotidien et à la circulation piétonne
- Absorbe l'eau et l'urine
La technologie absorbante EFM™ capture l'eau au contact et l'absorbe pour un séchage rapide. Des couches imperméables à l'arrière empêchent le passage des liquides pour prévenir les taches et les dommages aux joints.
Le papier protecteur au bas du tapis doit être retiré avant l'installation.
Certifications: Testée et certifiée par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme une surface à haute adhérence qui peut réduire les plaintes pour glissade et chute jusqu'à 90 % lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.
Caution: Les tapis conservent les propriétés des liquides absorbés - prenez toujours les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des absorbants saturés.