ContactUsLinkComponent
Tapis de sol pour toilettes avec support adhésif, PIG®.
Tapis de sol pour toilettes avec support adhésif, PIG®.
Référence 115-2586
Fournisseur:  NEW PIG
undefined
Tapis de sol pour toilettes avec support adhésif, PIG®.
Référence 115-2586
Fournisseur:  NEW PIG
Spécifications
  • Type:
    Polypropylene
  • Désignation:
    Restroom mat runner, 1 roll, 2,2 kg
  • L×l:
    610×8000 mm
  • Cdt:
    1 Roll
Spécifications
À propos de cet article
Le tapis à dos adhésif vous permet de créer des tapis de toilettes sur mesure pour les urinoirs, les lavabos et autres endroits humides.
  • Ce tapis de sol unique peut être facilement déroulé et coupé à la longueur voulue pour une couverture continue du sol, sans espace ni chevauchement
  • Un rouleau de 25 pieds (7.62 m) est idéal pour 10 urinoirs, sous des rangées de lavabos ou partout où des dimensions personnalisées sont nécessaires
  • La technologie antimicrobienne infusée en permanence empêche la prolifération des bactéries et des moisissures responsables des odeurs sur les tapis, afin de garder les toilettes plus propres et plus fraîches
  • Le support adhésif exclusif qui recouvre entièrement le dos du tapis le maintient en place sous le pied sans le déplacer, le recourber ou le retourner pour éviter les risques de chute et de trébuchement ; il se décolle facilement
  • Les tapis adhèrent à votre sol et ne bougeront pas pendant que vous les nettoyez ; il suffit de les nettoyer avec le reste du sol
  • La surface durable Hi-Trac™ résiste au nettoyage quotidien et à la circulation dans les toilettes
  • Absorbe l'eau et l'urine
La technologie absorbante EFM™ capture l'eau au contact et l'absorbe pour un séchage rapide. Des couches imperméables à l'arrière empêchent le passage des liquides pour prévenir les taches et les dommages aux joints.
Le papier protecteur au bas du tapis doit être retiré avant l'installation.
Certifications: Testée et certifiée par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme une surface à haute adhérence qui peut réduire les plaintes pour glissade et chute jusqu'à 90 % lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.
Attention: Les tapis conservent les propriétés des liquides absorbés - prenez toujours les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des absorbants saturés.