Ammoniaque solution standardisée 0.1 N
Référence 35576.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:35.05 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-647-6
Numéro CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Formule:NH₃
Numéro MDL:MFCD00066650