Tamiseuse analytique AS 200 jet
510-1379
- Charge max.:0,1 kg
- Gamme de mesure:10 µm - 4 mm
- Ø de tamis utilisables:203 mm
- Modèle:AS 200 jet
- Interfaces:Yes
- Tamisage intermittent:-
- Portée max. de tamis empilés:-
- Nbre fractions (selon la taille de tamis):1 (2 with cyclone)
- Programmes:max. 9
- Hauteur de la colonne de tamis:25 - 50 mm
- Vitesse:digital 5 - 55 min⁻¹ (nozzle)
- Affichage du temps:digital 1 - 99 min
- Poids:14 kg
- Avec certificat de test/calibrage possible:-
- L×P×H:460×305×288 mm
- Cdt:1
- Type:AS 200 jet
La tamiseuse à jet d'air analytique Retsch est particulièrement adaptée à la dispersion et la désagglomération des poudres fines. Les applications typiques incluent les matériaux de construction, la farine, les épices, le plastique et les produits pharmaceutiques. Le logiciel d'évaluation EasySieve® peut être utilisé pour des évaluations et documentations automatiques.
- Résultats reproductibles grâce à la fonction Mailles ouvertes qui réduit le nombre de particules à proximité des mailles
- Mode démarrage rapide pour un fonctionnement facilité
- Courtes durées de tamisage de 2 - 3 minutes
- Fonctionnement sans bruit grâce au silencieux intégré
Conforme à la norme DIN EN ISO 9000 ff
: Fournie avec régulateur manuel du vide, couvercle de tamis, absorbeur de son et maillet en caoutchouc. Les tamis et les accessoires doivent être commandés séparément.