Potassium hydroxyde 10% (p/v) en solution aqueuse, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo MACRH320-01
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (KOH)(g/100 mL):9.5 - 10.5
- Identification:Passes Test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:56.11 g/mol
ADR:8,II
:Management of Change (MOC) category = N
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
temperatura di conservazione:Température ambiante
Numero CAS:1310-58-3
Formula:KOH
Numero MDL:MFCD00003553