Désinfectants pour les mains, Sterillium® classic pure
: Bode
Sterillium® classic pure convient particulièrement aux peaux sensibles. Ce désinfectant pour les mains à base de propanol est conçu pour une utilisation dans tous les secteurs de la santé (comme les salles d'opération), et les secteurs sensibles de l'hygiène.
- Complètement active contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés
- Produit facile à utiliser, produit sans eau pour une désinfection chirurgicale standard en 90 secondes
- Doux pour la peau avec une excellente tolérance cutanée en cas d'utilisation prolongée
- Sans colorant, ni parfum
: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
Articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
Frequently Bought Together