Ces unités sont conçues pour les applications exigeantes et réglementées dans le secteur biomédical, pharmaceutique, la recherche médicale et dans les laboratoires cliniques. Elles offrent des performances exceptionnelles et un contrôle avancé multi niveaux de la contamination. Ces incubateurs ont tous une cuve en alliage acier inoxydable enrichi de cuivre InCusaFe®, assurant une protection constante contre les germes. En option, le système SafeCell™ UV, placé au-dessus du bac d’humidification, assure en continu la décontamination de l’air et de l’eau de la chambre sans affecter la croissance des cultures.
Lorsqu'une décontamination totale avec vérification de la chambre est nécessaire, l’option unique de décontamination H₂O₂ permet de décontaminer l’incubateur, les capteurs IR, le ventilateur et les accessoires en moins de 3 heures.
- Régulation du taux de CO₂ avec double capteur Infrarouge, sans bruit de fond et ne nécessitant pas d’auto-zéro
- Large affichage numérique LCD pour la programmation, le contrôle et les fonctions d'alarme avec affichage à l’écran des 2 dernières semaines d’enregistrement
- Contrôle du niveau d’eau du bac par capteur optique
- Porte intérieure en verre trempé avec joint et porte extérieure avec joint magnétique pour empêcher la condensation. Les deux portes sont réversibles
- Humidité constante de 95% HR à 37 °C
- Possibilité de superposer les unités pour économiser l'espace
Les unités MCO-170 disposent en plus de:
Cuve emboutie avec supports d'étagère intégrés
Connexion clé USB en façade.
* TA = Ambiante
- Catalog No:
- 390-0852
- SANYMCO-170MUV-PE
- 390-0851
- SANYMCO-170M-PE
- Modèle:
- MCO-170AIC
- MCO-170AIC/UV/HL
- Stabilité de température (temps):
- @ 37 °C: ±0,1 °C
- @ 37 °C: ±0,1 °C
- Homogénéité de température:
- ±0,25 °C @ 37 °C
- ±0,25 °C @ 37 °C
- Recovery time after 30 second door opening at 37 °C:
- 15 min
- 15 min
- Capacité:
- 165 L
- 165 L
- Type de convection:
- Chauffage direct et jaquette d'air
- Chauffage direct et jaquette d'air
- Plage CO₂:
- 0 - 20%
- 0 - 20%
- Temps de récupération du CO₂ après une ouverture de porte de 30 secondes à 5 Vol.% CO₂:
- 5 min
- 5 min
- Plateaux livrés (max.):
- 4 (15)
- 4 (15)
- L×P×H int.:
- 490×523×665 mm
- 490×523×665 mm
- L×P×H ext.:
- 620×710×900 mm
- 620×710×900 mm
- Consommation d'énergie:
- 376
- 376
- Niveau sonore:
- 29 dB(A)
- 29 dB(A)
- Gamme de température:
- Ambiante +5...50 °C
- Ambiante +5...50 °C
- Humidité:
- 95% RH ±5%
- 95% RH ±5%
- Poids:
- 80 kg
- 80 kg