Dextrose solution 50% (p/p), Réactif Biotech, J.T.Baker®
Catalog # 0890-09
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:200 L
- Seq:5549
Specifications
Specification Test Results
- Assay (w/w):49 - 51 %
- Osmolality, mOsm/kg:317 - 393
- Endotoxin Concentration (EU/g):≤1
Specification Test Results
About this item
:
:Gestion du changement (MOC) catégorie = R
:180.16 g/mol
CAS Number:50-99-7
:492-62-6
Formula:C₆H₁₂O₆
MDL Number:MFCD00148912