VWR® Boîte de congélation pour cryoconservation à 1 °C
N° de catalogue 479-0640
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Nb de places:18
- Désignation:Boîte de congélation pour cryoconservation à 1 °C
- Dimensions:86×117 mm (Int.Ø×H)
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
En PC. Couvercle et portoir pour cryotubes en PE-HD. Insert en mousse.
- Insert rigide flottant qui empêche la contamination des cryotubes
- Adapté à un usage répété; les instructions figurent étape par étape sur l'étiquette
- Jusqu'à 18 cryotubes: 1; 1,2; 1,5 et 2 ml
Ce dispositif non mécanique utilise de l'alcool isopropylique et un congélateur à régulation mécanique pour une vitesse de refroidissement de –1 °C par minute. Il est idéal pour la cryoconservation et la récupération des cellules viables.