ContactUsLinkComponent
Accessoires pour Système de remplissage automatique d'azote liquide, série AF, VWR®
Accessoires pour Système de remplissage automatique d'azote liquide, série AF, VWR®
N° de catalogue 478-0467
Fournisseur:  Air Liquide
undefined
Accessoires pour Système de remplissage automatique d'azote liquide, série AF, VWR®
N° de catalogue 478-0467
Fournisseur:  Air Liquide
Spécifications
  • Désignation:
    Portoir en acier inoxydable à utiliser avec des boîtes en carton pour poches de sang, pour 8 boîtes (positionnées horizontalement), hauteur de 688 mm
  • Seq:
    18
  • Cdt:
    1