ContactUsLinkComponent
Bouchon d'oreille électronique, Peltor™
Bouchon d'oreille électronique, Peltor™
Catalog # MMMAEEP-100EU
Supplier:  3M
undefined
Bouchon d'oreille électronique, Peltor™
Catalog # MMMAEEP-100EU
Supplier:  3M
Specifications
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Bouchon d'oreille électronique Peltor™
  • Cdt:
    1 PAIR
Specifications
About this item
Les bouchons d'oreille électroniques Peltor™ disposent d'un fonctionnement intuitif à un bouton qui allume et éteint les bouchons d'oreille et sélectionne les réglages de volume. Ils sont alimentés par des batteries Li-ion, qui peuvent être chargées via un port de chargement USB micro B sur l'étui de rangement de poche, incorporant un indicateur d'état de charge facilement visible.
  • Protéger l'ouïe des bruits forts (impulsionnels) soudains
  • Permet aux sons ambiants inférieurs à 82 dB de toujours être entendus
  • Prend en charge une communication facile avec les personnes à proximité
  • Les batteries Li-ion offrent jusqu'à 16 heures de fonctionnement continu
  • Plusieurs types et tailles d'embouts remplaçables disponibles pour assurer un ajustement confortable
  • Conception petite et légère, compatible avec la plupart des produits d'équipement de sécurité personnelle 3M portés sur la tête
Les bouchons d'oreille électroniques Peltor™ offrent une technologie avancée qui permet une communication facile avec les personnes à proximité, ainsi que l'écoute des sons ambiants de l'environnement environnant, sans compromettre la protection auditive. Ces bouchons d'oreille sont simples à utiliser, car un seul bouton allume, éteint les bouchons d'oreille et sélectionne les réglages de volume bas, normal ou élevé. Les batteries Li-ion offrent jusqu'à 16 heures de fonctionnement continu, tandis qu'un port de charge USB micro B sur l'étui de rangement de poche facilite la recharge. Le temps de charge de la batterie est d'environ 180 minutes, à partir d'un ordinateur ou d'une prise murale.
L'étui pour bouchons d'oreille a un couvercle transparent qui rend l'indicateur d'état de charge facile à voir, tandis qu'un anneau d'étanchéité en caoutchouc autour de l'étui aide à protéger les bouchons d'oreille dans les environnements humides et sales. L'indice d'étanchéité du boîtier est conforme à la norme IP 54 (avec couvercle et port USB fermés), tandis que le rapport signal sur bruit (SNR) est conforme à la directive EPI 89/686/CEE. Plusieurs types et tailles d'embouts remplaçables sont disponibles pour assurer un ajustement confortable. La conception petite et légère favorise également le confort de l'utilisateur et permet une utilisation avec la plupart des produits d'équipement de sécurité personnelle (EPI) 3M portés sur la tête, tels que les casques et les écrans faciaux.