- Couleur:ambré
- Cdt:5
Le tampon de préparation de surface Plus Scotch-Brite™ est un tampon de décapage de sol haut de gamme qui décape et prépare rapidement une variété de surfaces pour les applications de finition. Sa conception améliore considérablement les performances à mi-vie par rapport aux produits concurrents et est certifiée par Green Seal® pour l'innovation environnementale.
- Décapez et préparez efficacement les surfaces telles que le bois, les carreaux de vinyle, les feuilles de vinyle, le marbre, le terrazzo et les sols en béton
- Enlèvement de finition jusqu'à deux fois plus rapide que les tampons concurrents lorsqu'ils sont usés
- Ne nécessite pas l'utilisation d'un tampon d'appui (confirmez la compatibilité du pilote de tampon avec le fabricant de la machine avant de l'utiliser sans tampon d'appui)
- Aide à réduire les heures de travail et les coûts de matériaux liés au décapage des sols
- Ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques de décapage
Ce tampon de préparation de surface peut préparer les sols en bois, en carreaux de vinyle, en feuilles de vinyle, en marbre, en terrazzo et en béton pour les applications de finition. Il élimine les taches et les rayures visibles et offre un nettoyage en profondeur, parfait pour s'attaquer aux sols difficiles à nettoyer sans laisser de rayures. Ce tampon ne nécessite que du détergent neutre ou de l'eau, éliminant l'utilisation de produits chimiques de décapage agressifs, de sorte qu'il n'y a pas de résidus glissants ou de nettoyage fastidieux du décapant. Il est certifié par Green Seal® pour l'innovation environnementale sur la base de sa conception, qui améliore considérablement les performances à mi-vie par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tapis de sol et réduisant la génération de déchets solides.