Masque d'hygiène, lavable, à 2 épaisseurs
Catalog # 113-9935
Supplier: ALSICO HIGHTECH
Specifications
- Couleur:blanc
- Taille:100×230 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Les masques d'hygiène lavables, à 2 épaisseurs, ne sont appropriés à un usage médical. Leur perméabilité aux virus et bactéries n'a pas été testée.
- Lavables, autoclavables (120 °C, 20 min.)
- Haut degré de filtration, niveau de confort élevé, peu de peluches
- Dotés d'une fermeture par deux attaches
- Classification salle propre: ISO 3-8 (EU GMP A-C)
Composition: 99% polyester, 1% carbone. Les masques présentent une capacité filtrante de 98,9% pour les particules de 0,5µm, de 97,9% pour les particules de 0,3µm.
Coloris: blanc.