Tellurium ICP & ICP-MS standard, (CRMs), Fluka™
Référence HONCE1357-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Élement:Tellure
- Symbole:Te
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).