ContactUsLinkComponent
Antimony ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Antimony ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Référence HONCE1416-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Antimony ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Référence HONCE1416-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃/0,5% HF
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Antimoine
  • Symbole:
    Sb
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).