ContactUsLinkComponent
Iron ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Iron ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Référence HONCE1386-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Iron ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Référence HONCE1386-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Fer
  • Symbole:
    Fe
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).