Étalons argentés ICP et ICP-MS, (CRMs), Fluka™
Catalog # HONCE1369-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Élement:Argent
- Symbole:Ag
Specifications
About this item
Matériaux de référence certifiés (CRM)
- Conformes aux matériaux de référence standard NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).