NexION setup solution
N° de catalogue HONCE2188-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:1% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:NexION Setup Solution
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
1 g/L each of Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U in HNO₃ 1%