ContactUsLinkComponent
Solution SmartTune pour DRC/DRCplus/DRC II Hg pour ICP
Solution SmartTune pour DRC/DRCplus/DRC II Hg pour ICP
Catalog # HONCE2187-500ML
CAS Number:  
Solution SmartTune pour DRC/DRCplus/DRC II Hg pour ICP
Catalog # HONCE2187-500ML
CAS Number:  
Specifications
  • Matrice:
    0,5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    SmartTune Solution
Specifications
About this item
Matériau de référence certifié (CRM).
10 g/L Ba ; 1 g/L de Be, Ce, Co, In, Fe, Pb, Mg, Th, U dans HNO₃ 0,5%