Solution SmartTune pour l'étalon ELAN/DRC-e Hg pour ICP
HONCE2186-100ML
:
- Matrice:1% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:SmartTune Solution
Matériau de référence certifié (CRM).
10 mg/L de Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Rh, U dans HNO₃ 1%