Universal Data Acquisition Standard 1 for ICP
Référence HONCE2221-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Universal Data Acquisition Standard 1
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, Y, Yb in HNO₃ 5%