Trace Metals III for AA and ICP-OES
Référence HONCE2168-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Trace Metals III
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L each of Ba, Ca, Mo, Na, 100 mg/L each of K, Mg in HNO₃ 2%